Läs mer
Fisherbrand™ Lab termometer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +150 °C
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
Indelning:
0,5 °C
1 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Total nedsänkning
Längd (metrisk):
155 mm
305 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Allmän användning |
| Typ av nedsänkning | Partiell nedsänkning |
| Längd (metrisk) | 305 mm |
| Termometerfyllning | Röd Ande |
| Produkttyp | Vätskefylld termometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +50 °C |
| Indelning | 0,5 °C |
| Nedsänkningslängd | 76 mm |