Läs mer
Fisherbrand™ Lab termometer
Produktkod. p-8000120 Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +150 °C
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
Indelning:
0,5 °C
1 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Total nedsänkning
Längd (metrisk):
155 mm
305 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11587273
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
En generell omrörningstermometer för en bred tillämpning av laboratoriebehov.
  • Med bärnstensfärgade graderingar
  • Rullfri beslag
  • Förstärkt glödlampa för omrörning
Specifikationer
För användning med (applikation) Allmän användning
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Längd (metrisk) 305 mm
Termometerfyllning Röd Ande
Produkttyp Vätskefylld termometer
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +110 °C
Indelning 1 °C