Läs mer
Liquiritigenin, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7227397 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 17730679
Brand: Thermo Scientific Acros 469812500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Specifikationer
Alfa vektor LIQUIRITIGENIN
Kemiskt namn eller material Liquiritigenin
CAS 578-86-9
Färg Beige till Vit
Kokpunkt 530°C (760 mmHg)
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C15 H12 O4
MDL-nummer 00287289
Kvantitet 250 mg
Synonym 4 ',7-Dihydroxyflavanone
Molekylvikt (g/mol) 256.26
Fysisk form Kristaller eller pulver