Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Lissamine Rhodamine B Sulfonyl Chloride, +99 %
Produktkod. 10167940 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10167940
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 62796-29-6 | C27H29ClN2O6S2 | 577.107 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62796-29-6
Molekylformel C27H29ClN2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 577.107
MDL-nummer MFCD00042001
InChI-nyckel YERWMQJEYUIJBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sulforhodamine B sulfonyl chloride
PubChem CID 65223
IUPAC-namn 5-klorsulfonyl-2-[3-(dietylamino)-6-dietylazaniumylidenexanten-9-yl]bensensulfonat
LEDER CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3O2)C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)[O-]
Specifications
Kemiskt namn eller material Lissamine rhodamine B sulfonyl chloride
Namnnotering 99+%
Analysprocentintervall 99+%
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 577.11
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Molar ext.%gt; 85, 000L/mol.cm(lambda 564 +/- 3nm) in dichloromethane
Färg Klart
Kvantitet 1 g
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Lissamine rhodamine B sulfonyl chloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.