Läs mer
Lithium bromide, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11330368
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11330368
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043746.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7550-35-8 | BrLi | 86.844 g/mol
Används som adsorbenter, funktionella vätskor (slutna system) och intermediärer. Används som driftmedium för luftkonditionering och industriella torksystem. Det används också vid tillverkning av läkemedel och alkyleringsprocessen. Det används som lödnings- och svetsmedel. Används för rekonstitution av saltlösningar, som svällningsmedel för proteiner, som elektrolytkomponent i litiumbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7550-35-8
Molekylformel BrLi
Molekylvikt (g/mol) 86.844
MDL-nummer MFCD00011077
InChI-nyckel AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC-namn litium;bromid
LEDER [Li+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1265°C
Kemiskt namn eller material Lithium bromide
Smältpunkt 550°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Pulver eller granulat
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel LiBr
Merck Index 14,5526
Löslighetsinformation Soluble in water (at 20°C 1490g/L),alcohol and glycol.
Formel vikt 86.85
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.464 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.