Läs mer
Litiumkarbonat, 99%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10045903 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
500g
Produktkod. 10045903
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73.89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554-13-2
Molekylformel CLi2O3
Molekylvikt (g/mol) 73.89
MDL-nummer MFCD00011084
InChI-nyckel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
LEDER [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium carbonate
Smältpunkt 720.0°C
Namnnotering 99%
Färg Vitt
Fysisk form Fine Granulated Powder
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel Li2CO3
Fieser 01,606; 03,183; 04,192; 05,396
Merck Index 15,5583
Löslighetsinformation Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,practically insoluble in alcohol
IUPAC-namn dilitium;karbonat
Formel vikt 73.88
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Förlust vid torkning 0.4% max. (200°C)
Förpackning Plast trumma
Densitet 2.11
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.