Läs mer
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Cell Vitality Assay Kit, C 12Resazurin/SYTOX™ Grön
Produktkod. 10174522
Kvantitet:
1000 analyskit
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10174522
Brand: Molecular Probes™ L34951
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De LIVE/DEAD Cell Vitality Assay Kit tillhandahåller en enkel fluorescensanalys i två färger som skiljer metaboliskt aktiva celler från skadade celler och döda celler.
  • En enkel fluorescensanalys i två färger som skiljer metaboliskt aktiva celler från skadade celler och döda celler
  • Analysen är baserad på reduktionen av C 12 -resazurin till rödfluorescerande C 12- resorufin i metaboliskt aktiva celler, och på upptaget av den cellimpermeanta, grönfluorescerande nukleinsyrafärgningen, SYTOX Grönt färgämne, i celler med skadade plasmamembran (vanligtvis sena apoptotiska och nekrotiska celler)
  • I denna analys avger döda celler mestadels grön fluorescens och friska, metaboliskt aktiva celler avger mestadels röd fluorescens
  • Skadade celler uppvisar minskad röd och grön fluorescens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Impermeant, Permeant
Celltyp Däggdjursceller, eukaryota celler
Färg Grön, röd
Innehåll och lagring Innehåller 5 injektionsflaskor med C12 -resazurin (40μ g varje flaska), 1 flaska av SYTOX™ grön (100μ L, 10μ M-lösning i DMSO), 1 flaska DMSO (1,5 ml) och 10X fosfatbuffert (100 ml).
Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Beskrivning LIVE/DEAD™ Cell Vitality Assay Kit, C12 Resazurin/SYTOX™ Grön
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Flödescytometer, Mikroplattläsare
Produkttyp Cell Vitality Assay Kit
Typ av färg Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Emission C12 Resazurin: 563/587 nm
SYTOX™ Grön: 504/523 nm
Excitationsvåglängdsområde 504/563 nm
Formatera Rör
Produktlinje LEVANDE/DÖD , SYTOX
Kvantitet 1000 analyskit
Frakt skick Rumstemperatur
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)