Läs mer
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Fixerbart Aqua Dead Cell Stain Kit, för 405 nm excitation
Produktkod. 15511863
Kvantitet:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 400
Varje
Produktkod. 15511863
Brand: Molecular Probes™ L34966
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De LIVE/DEAD™ Fixerbart Aqua Dead Cell Stain Kit används för att fastställa cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning, eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering.
  • Används för att bestämma cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering
  • Satsen har optimerats och validerats för användning med en violett laserflödescytometer
  • Bekvämt förpackad i 40-testflaskor för att säkerställa färgämnets stabilitet och prestanda över tid
  • Aminreaktiva färgämnen i lösning kommer att förlora sin effektivitet under en kort tidsperiod, därför rekommenderas att använda injektionsflaskan helt när den har rehydrerats
  • Om detta inte är möjligt, alikvotera flaskorna i små volymer och förvara vid -80 °C, undvik frys-upptiningscykler
  • LIVE/DEAD™ Fixerbara döda cellfläckar finns i en mängd olika färger för att möta flerfärgspanelbehov
Låg ersättning
  • De LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Stain valdes baserat på dess fluorescerande egenskaper för att minimera kompensationen mellan andra violetta färgämnen och färgämnen som exciterar från den 488 nm blå lasern
  • Det vattenfluorescerande reaktiva färgämnet har ett excitationsmaximum på∼ 375 nm, men det exciteras bra med 405 nm violetta laser
  • Den har ett emissionsmaximum på∼ 512 nm, så det kan samlas in i den andra kanalen på de flesta violetta laserflödescytometrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Genomtränglig
Celltyp Eukaryota celler
Färg Aqua
Innehåll och lagring Innehåller 10 flaskor med LIVE/DEAD™ fixerbar dödcellsfläck och 500μ L DMSO.
Förvara vid -20 °C.
Beskrivning LIVE/DEAD™ Fixerbart Aqua Dead Cell Stain Kit, för 405 nm excitation
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produkttyp Fläck
Typ av färg LIVE/DEAD™ Fixerbar Aqua Dead Cell Stain
Emission 526
Excitationsvåglängdsområde 375 nm
Form Solid
Formatera Provrör
Produktlinje LIVE/DEAD
Kvantitet 400 analyser