Läs mer
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Fixerbart Blue Dead Cell Stain Kit, för UV-excitation
Kvantitet:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Beskrivning
- Används för att bestämma cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering
- Satsen har optimerats och validerats för användning med en UV-laserflödescytometer
- Bekvämt förpackad i 40-testflaskor för att säkerställa färgämnets stabilitet och prestanda över tid
- Aminreaktiva färgämnen i lösning kommer att förlora sin effektivitet under en kort tidsperiod, därför rekommenderas att använda injektionsflaskan helt när den har rehydrerats
- Om detta inte är möjligt, alikvotera flaskorna i små volymer och förvara vid -80 °C, undvik frys-upptiningscykler
- LIVE/DEAD™ Fixerbara döda cellfläckar finns i en mängd olika färger för att möta flerfärgspanelbehov
Optimal ljusstyrka
- De LIVE/DEAD™ Fixable Blue Stain valdes baserat på dess fluorescerande egenskaper för att ge en ljus signal när den exciteras med en UV-laser
- Det blåfluorescerande reaktiva färgämnet har ett excitationsmaximum på∼ 350 nm, vilket gör den idealisk för användning med en UV-laser, och en emission av∼ 450 nm
- Genom att byta viabilitetsfärgning från en kanal från den blå 488 nm-lasern till UV-lasern frigörs en kanal på flödescytometern för andra reagens som är svåra att hitta i andra färger än FITC eller PE
- Genom att använda UV-lasern finns det inga spektrala överlappningsproblem med andra vanliga färgämnen, vilket eliminerar behovet av att kompensera livskraftsfläckarna från andra fläckar i panelen
- Eftersom levande och döda celler kan särskiljas med ett enda färgämne och en enda kanal i en flödescytometer, är det ett idealiskt val för flerfärgsexperiment
Specifikationer
Specifikationer
| Cellpermeabilitet | Genomtränglig |
| Celltyp | Eukaryota celler |
| Färg | Blått |
| Innehåll och lagring | Innehåller 5 flaskor med LIVE/DEAD™ fixerbar dödcellsfläck och 500μ L DMSO. Förvara vid -20 °C. |
| Beskrivning | LIVE/DEAD™ Fixerbart Blue Dead Cell Stain Kit, för UV-excitation |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Dead Cell Stain Kit |
| Typ av färg | LIVE/DEAD™ Fixerbar Blue Dead Cell Stain |
| Visa mer |