missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
LMX1A Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-41193B
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
LMX1A Polyclonal antibody specifically detects LMX1A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| LMX1A | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| 4009 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Biotin | |
| LIM homeobox transcription factor 1, alpha, LMX1.1 | |
| Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the carboxy terminus of human LMX1A. The immunogen is located within amino acids 300 - 350 of LMX1A. Amino Acid Squence: CPQMPGDHMHPYGAEPL | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering