Läs mer
Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till +101 °C
-1 °C till +51 °C
-10 °C till +101 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +210 °C
-10 °C till +260 °C
-10 °C till +300 °C
-10 °C till +330 °C
-10 °C till +360 °C
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Delvis nedsänkning
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
115 mm
155 mm
305 mm
405 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Läs temperaturer snabbt och noggrant med blåsprit mot en vit bakgrund. Brannan™ Lo-Tox™ Spritfylld Total Immersion Termometer är tillverkad enligt spårbara standarder och inkluderar en blå non-roll topp och säkerhetsupphängningsring.
- Allmänt/omrörartermometer med låg giftig, miljövänlig fyllning
- Lätt att läsa mot bakgrunden
- Varje termometer är tillverkad enligt spårbara standarder
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Allmän användning |
| Typ av nedsänkning | Total fördjupning |
| Inkluderar | Brannan ändlock utan rullning |
| Längd (metrisk) | 405 mm |
| Material | Glas |
| Termometerfyllning | Blå Ande |
| Produkttyp | Laboratorietermometer |
| Max. Temperatur (engelska) | 123,8 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 51 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | 30,2 °F |
| Visa mer |