Läs mer
Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Produktkod. 13018603
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till +101 °C
-1 °C till +51 °C
-10 °C till +101 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +210 °C
-10 °C till +260 °C
-10 °C till +300 °C
-10 °C till +330 °C
-10 °C till +360 °C
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-20°C to +110°C
-35 °C till +50 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
0.5°C
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Partial Immersion
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
115 mm
155 mm
305 mm
405 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 13018603
Brand: Brannan™ 44/823/0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LO-tox™ labbtermometer utan kalibreringscertifikat.
Läs temperaturer snabbt och noggrant med blåsprit mot en vit bakgrund. Brannan™ Lo-Tox™ Spritfylld Total Immersion Termometer är tillverkad enligt spårbara standarder och inkluderar en blå non-roll topp och säkerhetsupphängningsring.
  • Allmänt/omrörartermometer med låg giftig, miljövänlig fyllning
  • Lätt att läsa mot bakgrunden
  • Varje termometer är tillverkad enligt spårbara standarder
Specifikationer
För användning med (applikation) Allmän användning
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Inkluderar Brannan ändlock utan rullning
Längd (metrisk) 405 mm
Material Glas
Termometerfyllning Blå Ande
Produkttyp Laboratorietermometer
Max. Temperatur (engelska) 123,8 °F
Max. Temperatur (metrisk) 51 °C
Min. Temperatur (engelska) 30,2 °F
Min. Temperatur (metrisk) -1 °C
Temperaturområde (metriskt) -1 °C till +51 °C
För användning med (utrustning) Allmän användning
Noggrannhet ±0,5 °C
Indelning 0,2 °C