Läs mer
Brannan™ LO-tox™ Labtermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17812998
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +330 °C
Produktkod. 17812998
Brand: Brannan™ 44/814/0 + 49/503/0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LO-tox™ labbtermometer komplett med kalibreringscertifikat.
  • LO-tox™ är en organisk fyllning speciellt vald för att uppnå ett brett temperaturområde och ge de lägsta praktiska risknivåerna
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Levereras med kalibreringscertifikat
  • Rullfri gavel
  • Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0 °C, 100 °C, 250 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17025 UKAS
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 30.5 cm
Material Glas
Termometerfyllning Brun Ande
Max. Temperatur (engelska) 626 °F
Max. Temperatur (metrisk) +330 °C
Min. Temperatur (engelska) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelska) 14 °F till 626 °F
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +330 °C
Noggrannhet ±2,0 °C vid 90 °C
Indelning 2 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
Bredd (metrisk) 1.2 cm