Läs mer
Thermo Scientific™ Locator 6 Rack och lådsystem
Produktkod. p-4530735 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Inkluderar:
Nivåövervakning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15529975
Brand: Thermo Scientific™ CY509113
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara upp till 6 000 prover ekonomiskt i Locator 6 rack och låda-systemet som gör provtagningen enkel och förbrukar minimalt med flytande kväve.
Spara upp till 6 000 prover ekonomiskt i detta kryogena lagringssystem som gör provhämtningen enkel och förbrukar minimalt med flytande kväve.
Funktioner:
  • Kompakt design minimerar utrymmeskraven samtidigt som lagringskapaciteten maximeras.
  • Systemet lämpar sig för både manuella och datoriserade inventeringsmetoder.
  • Prover förvaras under -180 C,°även när de är mindre än 2 in. (5 cm) flytande kväve finns kvar i kärlet.
  • Valfri ultraljudsnivåmonitor skyddar oersättliga prover med minimal avdunstning och ledning av flytande kväve.
  • Ett ljudlarm ljuder när kvävenivån faller under säkert område.
  • Avancerad vakuumisolering minimerar avdunstning av flytande kväve och minskar driftskostnaderna.
  • Säker låsning förhindrar obehörigt tillträde.
Inkluderar:
Indexerade ställ i rostfritt stål designade för användning med 2 tum (5c m)Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryogena lådor (större ställ tillgängliga för förvaring av 5,0 ml ampuller). Finns även med eller utan nivåvakt för flytande kväve (tillval, fabriksinstallerad monitor kan också köpas separat).
Kräver:
Nalgene kryogena lådor (beställ separat)
Kompatibel med:
  • Lådor, Nalgene, 2 tum för 1,0 och 1,5 ml injektionsflaskor, 100 injektionsflaskor per låda, 10 paket (CS509X24)
  • Lådor, Nalgene, 2 tum för 2 ml injektionsflaskor, 81 injektionsflaskor per låda, 40 paket (CS509X4); fodral om 20 (CS509X5)
  • Lådor, Nalgene, 4 tum för 5 ml injektionsflaskor, 81 injektionsflaskor per låda, vardera (CS509X10)
  • Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
  • Koppar, sug, 2 ersättare för CryoClaw (AY509X19)
  • Loggbok (LT509X5)
  • Nivåvakt, kundinstallerad: CN509X11-70 (100-220V)
  • Ställ, för 5,0 ml injektionsinjektionsflaskor (ingår kartonger) (HR509X32A-70)
  • Injektionsflaskor, 1 ml, 500-pack (AY509X32)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 1,2 ml, 500, 1,2 ml (AY509X13)
  • Injektionsflaskor, 1,5 ml, 500-pack (AY509X33)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 2,0 ml, 500, 2,0 ml (AY509X12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Manuell fyllning LN2 Dewar
Kapacitet (engelska) 6,2 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 184 L
Isolering Vakuum
Inkluderar Nivåövervakning
Modell Locator 6
Statisk hålltid 185 dagar
Höjd (engelska) Exteriör 37,5 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 95.3 cm
Diameter (engelska) 26 tum
Diameter (engelska) Insida Hals 8,5 tum
Diameter (metrisk) 66 cm
Diameter (metrisk) Insida hals 21.5 cm
Övervakningsalternativ ULtraljudsnivå
Spänning 110/220 V
Elektriska krav 110 - 220V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Energianvändning 0.99L
Flaska Kapacitet 6000
Fraktvikt (engelska) 160 lb.
Fraktvikt (metrisk) 72.6 kg
Håller Lådor (60/System)
Rackkapacitet 10 lådor