Läs mer
Brady™ Lockoutstationsstyrelsen
Produktkod. p-8001123
Höjd (metrisk):
292,1 mm
342,9 mm
546,1 mm
596,9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11741865
Brand: Brady™ 050991
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett framgångsrikt lockoutprogram börjar med rätt enheter lagrade på rätt ställen och denna Lockout Station Board är den idealiska lösningen för att komma igång.
  • Taggar, hänglås och haspar ingår ej.
Specifikationer
Produkttyp 24-låsbräda
Alternativt artikelnummer 24-LÅSBORD
Färg Gult
Material Akryl
Djup (engelska) 0,19 tum
Djup (metriskt) 4.76 mm
Mått (D x B x H) 4.76 x 292.1 x 596.9 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 23,5 tum
Höjd (metrisk) 596,9 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 11,5 tum.
Bredd (metrisk) 292.1 mm