Läs mer
Brady™ Lockoutstation
Höjd (metrisk):
590,55 mm
660,4 mm
762 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hål i form av pinnbräda för krokar borrade i ryggen (34 krokar medföljer som standard).
- Inbyggd låsskena rymmer 10 till 15 lås beroende på låsstorlek.
- Stationen levereras utan innehåll.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lockoutstation |
| Färg | Rött på vitt |
| Material | Polystyren |
| Djup (engelska) | 5,25 tum. |
| Djup (metriskt) | 133.35 mm |
| Beskrivning | Justerbara spärrstationer - Extra stor spärrstation |
| Mått (D x B x H) | 133.35 x 635 x 762 mm |
| För användning med (applikation) | Lockout Tagout |
| Höjd (engelska) | 30 tum |
| Höjd (metrisk) | 762 mm |
| Visa mer |