Läs mer
Fisherbrand™ Lång degeltång med korrugerade spetsar, 20 tum.
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
508 mm
Beskrivning
Den långa designen underlättar användningen när man sträcker sig in i extremt varma eller kalla miljöer. Dessa tång har integrerade tum- och fingeröppningar.
- Långhalsade tandade spetsar
- Upphöjd nitfogning
- Passiverade
- Kompatibel med Gamma/ETO/Autoklaverbara steriliseringsmetoder
Certifikat
ISO 9001-02, GMP cGMP
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Deglar |
| Inkluderar | Tång |
| Längd (engelska) | 20 tum |
| Kvantitet | 1 |
| Längd (metrisk) | 508 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Degeltång |