Läs mer
Lonza™ AccuGENE™ PBS
Produktkod. 11588025
Koncentration:
10X
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 11588025
Brand: Lonza™ 51226
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Klara att använda lösningar idealiska för ett brett spektrum av molekylärbiologiska tillämpningar
AccuGENE Molekylärbiologiska buffertar är färdiga att använda lösningar som är idealiska för ett brett spektrum av molekylärbiologiska tillämpningar. Varje reagens prepareras med 18 megOhm vatten, filtreras med ett 0,2 mikron filter och fylls på sterila flaskor.
  • Pålitlig - Tillverkad enligt strikta kvalitetskontrollstandarder för att säkerställa enhetlighet från parti till parti.
  • Hög kvalitet - Inga detekterbara DNas-, RNas- eller proteasaktiviteter om inte annat anges.
  • Effektiv - Färdiga lösningar eliminerar experimentets förberedelsetid.
  • Flexibel - Skräddarsydda lösningar finns tillgängliga för att möta individuella behov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10X
För användning med (applikation) Idealisk för ett brett spektrum av molekylärbiologiska tillämpningar
pH 7.4
Kvantitet 1000mL
Formulering KH2PO4 0,017 M, Na2HPO4 0,05 M, NaCl 1,5 M