Läs mer
Lonza™ GelBond™ PAG-film för akrylamidgeler
Kvantitet:
10/Förpackning
50/förpackning
Längd (engelska):
6,2 tum.
7 tum
10,1 tum.
10,2 tum
10,3 tum
Bredd (engelska):
4,8 tum
5,4 tum
6,3 tum
6,4 tum.
7,8 tum
7,9 tum
13,7 tum
Förpackningsstorlek:
10 ark
50 ark
Beskrivning
- Fäster kovalent till akrylamidmonomererna under polymerisationsreaktionen
- Gör geler lättare att hantera
- Hjälper geler att behålla sina ursprungliga dimensioner under färgning, avfärgning och torkning
Specifikationer
Specifikationer
| Gel storlek | 35 x 43 cm |
| Produkttyp | Gelskyddsark |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 10/Förpackning |
| Tjocklek (engelska) | 0,007 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.02 cm |
| Längd (engelska) | 10,2 tum |
| Längd (metrisk) | 43 cm |
| Bredd (engelska) | 13,7 tum |
| Bredd (metrisk) | 430 mm |