Läs mer
Lonza™ SYPRO™ Ruby Protein Blot Stain
Produktkod. 11550777
Kvantitet:
200 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11550777
Brand: Lonza™ 50565
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erbjuder högkänslig detektering på PVDF- och nitrocellulosamembran
Interfererar inte med efterföljande immunodetektion.
Produkt licensierad av Cambrex från Molecular Probes , Inc. Endast för forskning och kvalitetskontroll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rubin
Produkttyp Proteinfläck
Form Vätska
För användning med (applikation) Fluorogena, kemiluminescerande och kolorimetriska detektionstekniker
Kvantitet 200 ml