Läs mer
Lopinavir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15325088 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15325088
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lopinavir, CAS # 192725-17-0, är ett antiretroviralt läkemedel av amfetaminklassen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Lopinavir är en retroviral proteashämmare som fungerar som ett antiretroviralt medel och kan förhindra spridning av humant immunbristvirus (HIV) och hepatitvirus i celler
•Lopinavir är en dikarboxylsyradiamid och en substituerad form av amfetamin
Användningsområden
•Lopinavir kan användas i laboratoriestudier av andra retrovirus
•Lopinavir är lämpligt för laboratorieforskning av läkemedelsleveranssystem; vissa studier har visat att aktiviteten av lopinavir kan förstärkas med alternativa tillförselmetoder som mikroinkapsling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 192725-17-0
Molekylformel C37H48N4O5
Molekylvikt (g/mol) 628.81
MDL-nummer MFCD22628840
InChI-nyckel KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
PubChem CID 133109001
IUPAC-namn N-[(2R,4R,5R)-5-[[2-(2,6-dimetylfenoxi)acetyl]amino]-4-hydroxi-1,6-difenylhexan-2-yl]-3-metyl-2-(2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)butanamid
LEDER CC(C)[C@H](N1CCCNC1=O)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)COC1=C(C)C=CC=C1C)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lopinavir
Kvantitet 5 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.