Läs mer
Losartan (D4 Carboxylic Acid), MedChemExpress
Produktkod. p-200096451
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Produktkod. 16485328
Brand: Medchem Express HY12765S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress Losartan D4 Carboxylic Acid (E-3174 D4) is the deuterium labeled Losartan(EXP-3174), which is an angiotensin II receptor antagonist.
Losartan D4 Carboxylic Acid (E-3174 D4) is the deuterium labeled Losartan(EXP-3174), which is an angiotensin II receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Losartan (D4 Carboxylic Acid)
CAS 1246820-62-1
Anteckningar om renhetsgrad Research
Fysisk form Powder
Molekylformel C22H17D4ClN6O2
Färg Off-White
Synonym E-3174 D4 EXP-3174 D4
LEDER ClC1=C(C(O)=O)N(CC2=C([2H])C([2H])=C(C3=CC=CC=C3C4=NN=NN4)C([2H])=C2[2H])C(CCCC)=N1
Industry Type Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvikt (g/mol) 440.92
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 440.92
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.