Läs mer
Lovibond™ PD250 Reagens Dispenser Refill: DPD fri klor
Produktkod. 15331705
Kvantitet:
250 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15331705
Brand: Lovibond™ 530140
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning SC450 Klor och pH kolorimeter, MC500 kolorimeter och SP600 spektrofotometer
Specifikationer
För användning med (applikation) För klortestning
För användning med (utrustning) Används med SC450 klor och pH kolorimeter, MC500 kolorimeter och SP600 spektrofotometer
Inkluderar Inkluderar 2 injektionsflaskor med DPD-fritt klorreagens
Kvantitet 250 tester
Typ Ersättningsfritt klorreagens
Faroangivelser
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.