Läs mer
Lovibond™ PD250 Reagent Dispenser Refill: DPD fri klor och totalt klor
Produktkod. 15301715
Kvantitet:
250 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15301715
Brand: Lovibond™ 530160
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med SC450 Klor och pH kolorimeter, MC500 kolorimeter och SP600 spektrofotometer
Specifikationer
För användning med (applikation) För klortestning
För användning med (utrustning) Används med SC450 klor och pH kolorimeter, MC500 kolorimeter och SP600 spektrofotometer
Inkluderar Inkluderar 1 injektionsflaska med DPD-fritt klorreagens och 1 injektionsflaska med DPD-totalklorreagens
Kvantitet 250 tester
Typ Ersättningsfritt och totalt klorreagens
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2 x 250 TESTS VARIO POWDER FREE&TOTAL CHLORINE .
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: potassium iodide, EDTA