Läs mer
Lovibond™ Totalt klorpulver Packs™
Produktkod. 11718999
Kvantitet:
100 pack
1000 förpackning
Räckvidd:
0 till 2 mg/L
0 till 3,5 mg/L
0 till 5 mg/L
Volym (engelska):
0,16 oz.
0,33 oz.
0,84 oz.
Volym (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 11718999
Brand: Lovibond™ 530120
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Föruppmätta DPD-reagenser i enhetsdos för vattenkvalitetstestning
  • För användning i SC450™ Kolorimetrar och Aqua Comparator™ Testsatser
  • Även lämplig att använda i Hach™ instrument och testkit
  • Lättöppnade, förseglade foliepaket eliminerar risken för korskontaminering
  • Tillgänglig för 5, 10 och 25 ml provstorlekar
  • Förlängd hållbarhet på upp till 5 år
Kommunala tester av dricksvatten och avloppsvatten; Industriellt avloppsvatten och processkontrolltestning; Miljöprovning av vatten
Uppfyllande
US EPA-godkänd DPD-metod
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad US EPA
Volym (metrisk) 10 ml
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Kommunal dricksvatten- och avloppsprovning, industriellt avloppsvatten och processkontrollprovning, miljövattenprovning
För användning med (utrustning) SC450 kolorimeter och Aqua Comparator™ testsatser, Hach™ instrument och testkit, spektrofotometer
Kvantitet 100 pack
Räckvidd 0 till 2 mg/L
Typ DPD totalt klorreagens
Volym (engelska) 0,33 oz.