Läs mer
Lovibond™ Totalt klorpulver Packs™
Produktkod. 15361655
Kvantitet:
100 pack
1000 förpackning
Räckvidd:
0 till 2 mg/L
0 till 3,5 mg/L
0 till 5 mg/L
Volym (engelska):
0,16 oz.
0,33 oz.
0,84 oz.
Volym (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Paket med 1000
Product Code. 15361655
missing translation for 'mfr': Lovibond™ 530133
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Föruppmätta DPD-reagenser i enhetsdos för vattenkvalitetstestning
  • För användning i SC450™ Kolorimetrar och Aqua Comparator™ Testsatser
  • Även lämplig att använda i Hach™ instrument och testkit
  • Lättöppnade, förseglade foliepaket eliminerar risken för korskontaminering
  • Tillgänglig för 5, 10 och 25 ml provstorlekar
  • Förlängd hållbarhet på upp till 5 år
Kommunala tester av dricksvatten och avloppsvatten; Industriellt avloppsvatten och processkontrolltestning; Miljöprovning av vatten
Compliance
US EPA-godkänd DPD-metod
Specifications
Certifikat och efterlevnad US EPA
Volym (metrisk) 25 ml
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Kommunal dricksvatten- och avloppsprovning, industriellt avloppsvatten och processkontrollprovning, miljövattenprovning
För användning med (utrustning) SC450 kolorimeter och Aqua Comparator™ testsatser, Hach™ instrument och testkit, spektrofotometer
Kvantitet 1000 förpackning
Räckvidd 0 till 5 mg/L
Typ DPD totalt klorreagens
Volym (engelska) 0,84 oz.
compliance-icons
Product Identifier
  • X1000 POWDER VARIO CHLORINE TOTAL DPD 25ML .
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H372-Orsakar organskador.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: potassium iodide, EDTA