Läs mer
Cole-Parmer™ Lågdensitetspolyetenpåsar
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Mått (L x B):
127 x 76 mm
178 x 127 mm
229 x 152 mm
254 x 203 mm
305 x 254 mm
457 x 152 mm
457 x 305 mm
Unit Size:
Paket med 1000
Paket med 500
Varje
Description
- Försegla med värmeförseglare eller påsband
- Bra för allmän laboratorieförvaring
- Finns i en mängd olika storlekar och tjocklekar
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Lågdensitetsväska |
| Färg | Klart |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 1000 Pk. |
| Tjocklek (engelska) | 2 mil |
| Mått (L x B) | 178 x 127 mm |
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Bredd (metrisk) | 127 mm |