Läs mer
Thermo Scientific™ Mikrocentrifugrör med låg DNA-bindning med snäpplock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30130203 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,6 ml
1.5 mL
2 ml
Produktkod. 30130203
Brand: Thermo Scientific™ 3404DLB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mikrocentrifugrör säkerställer optimal provintegritet med minimal DNA-förlust. Dessa rör ger säker stängning och pålitlig prestanda, perfekt för känsliga tillämpningar inom molekylärbiologi.
Vikten av mikrocentrifugrör med låg DNA-bindning kan inte överskattas. Dessa rör är speciellt konstruerade för att minimera vidhäftningen av DNA till rörväggarna, vilket är avgörande för att bevara kvantiteten och kvaliteten på DNA-prover under olika laboratorieprocedurer.
Ensuring that maximum DNA recovery is achieved and reducing the risk of sample loss and contamination. Particularly vital in applications such as PCR, sequencing, and cloning, where even small losses can significantly impact the results.
Additionally, the assurance that these tubes are free from PCR inhibitors, UV leachables, and human DNA further enhances the reliability of experimental outcomes by preventing any potential interference with sensitive assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Material Polypropenharts
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Snap Cap
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Bottenform Konisk
Form Cylindrisk
Produkttyp Mikrocentrifugrör
Specifikationer
Volym (metrisk) 1.5 mL