Läs mer
Thermo Scientific™ Mikrocentrifugrör med låg DNA-bindning med snäpplock
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,6 ml
1.5 mL
2 ml
Beskrivning
Vikten av mikrocentrifugrör med låg DNA-bindning kan inte överskattas. Dessa rör är speciellt konstruerade för att minimera vidhäftningen av DNA till rörväggarna, vilket är avgörande för att bevara kvantiteten och kvaliteten på DNA-prover under olika laboratorieprocedurer.
Ensuring that maximum DNA recovery is achieved and reducing the risk of sample loss and contamination. Particularly vital in applications such as PCR, sequencing, and cloning, where even small losses can significantly impact the results.
Additionally, the assurance that these tubes are free from PCR inhibitors, UV leachables, and human DNA further enhances the reliability of experimental outcomes by preventing any potential interference with sensitive assays.
Additionally, the assurance that these tubes are free from PCR inhibitors, UV leachables, and human DNA further enhances the reliability of experimental outcomes by preventing any potential interference with sensitive assays.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropenharts |
| Volym (metrisk) | 2 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Lämplig för ändamålet | PCR-klar |
| Bottenform | Konisk |
| Form | Cylindrisk |
| Visa mer |