Learn More
Kartell™ Engångspipetter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volym (metrisk):
1.5 mL
5 mL
Längd (metrisk):
134 mm
195 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Description
Formblåst i ett stycke med bälgreservoar med hög kapacitet. Kartell™ Engångspipetter är den idealiska ersättningen för en tvådelad pipett och gumminapp.
- Permanent gjutna graderingar indikerar mängden vätska som tagits upp
- Bälgformad läckagetät glödlampa ger stark sugförmåga
- CE-märkt; IVD godkänd
Order Info
CapacityMetric
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Bälg behållare; Skaftdiameter: 10 mm, graderingar: 1,0 ml |
| Material | Polyeten |
| Graderad | Ja |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| Längd (metrisk) | 195 mm |
| Disponibel | Engångsbruk |