Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Lågformade vägningsflaskor
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
45 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Med utbytbar NS-propp eller lock
- Med insmält storlek (mm) och kapacitet (mL)
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Form | Låg |
| Antal per förpackning | 6-pack |
| Höjd (metrisk) | 35 mm |
| Produkttyp | Vägningsflaska |
| Diameter (metrisk) | 48 mm |