Läs mer
Gibco™ Low Serum Growth Supplement (LSGS)
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Low Serum Growth Supplement (LSGS) är en steril, koncentrerad (50X) lösning avsedd att användas som en komponent i en komplett odlingsmiljö för tillväxt av humana dermala fibroblaster och endotelceller härrörande från stora kärl. LSGS är avsedd för användning med Medium 106 (fibroblaster) eller Medium 200 (endotelceller). LSGS innehåller: fetalt bovint serum, basisk fibroblasttillväxtfaktor, heparin, hydrokortison och epidermal tillväxtfaktor. När en 500 ml flaska med medium kompletteras med LSGS eller komponenterna i LSGS Kit, är de slutliga koncentrationerna av komponenterna i det kompletterade mediet:
fetalt bovint serum, 2% v/v
hydrokortison (1 μg/ml)
human epidermal tillväxtfaktor, 10 ng/ml
grundläggande fibroblasttillväxtfaktor, 3 ng/ml
heparin, 10 μg/ml
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -20 °C). |
| Celltyp | Epitelceller (stort kärl), fibroblastceller (dermalt) |
| Koncentration | 50 X |
| Produkttyp | Tillväxttillägg |
| Sterilitet | Sterila |
| Produktlinje | Cascade Biologics |
| Kvantitet | 10 ml |
| Frakt skick | Torr is |
| Art | Människa |