Läs mer
Lågtemperaturviskositetsstandard, Paragon Scientific™
Produktkod. 15886461
Viskositet:
151216,0 mPa.s (-40 °C)
172195 mPa.s (-13 °C)
5989,0 mPa.s (-40 °C)
757,0 mPa.s (-40 °C)
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 15886461
Brand: Paragon Scientific J10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förebild ISO 17025 / ISO 17034 certifierade lågtemperaturviskositetsstandarder är för kalibrering och verifiering av glaskapillärviskosimeter och annan viskositetsmätutrustning där driftstemperaturen kontrolleras exakt.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Standardförpackningsstorlek 500 ml
  • Fullt spårbart till nationella standarder
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • 2 års hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
  • Specifikationer
    Kemiskt namn eller material J10
    Viskositet 757,0 mPa.s (-40 °C)
    Certifikat och efterlevnad ISO 17025, UKAS ISO 17034
    Kvantitet 500 mL
    compliance-icons compliance-icons
    Produktbeteckning
    • Viscosity Reference Standard Low Temperature Type
    Signalord
    • Fara
    Riskkategorier
    • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
    • Aspirationstoxicitet Kategori 1
    • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
    • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
    Faroangivelser
    • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
    • H315-Irriterar huden.
    • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
    • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
    Skyddsangivelse
    • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
    • P264-Tvätta grundligt efter användning.
    • P273-Undvik utsläpp till miljön.
    • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
    • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
    • P331-Framkalla INTE kräkning.
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Innehåller: Odourless Kerosene
    Angivna nominella värden