Läs mer
Miele Professional™ Nedre korg
Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x B x H): 515 x 531 x 250 mm
Beskrivning
- Utrustad med 96 injektormunstycken
- Vertikalt spel: 170 mm
- Endast lämplig för användning med övre korgar O 175 / O 187 / O 184
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Nedre korg/mobil injektorenhet |
| Modell | U 184/1 |
| För användning med (utrustning) | Modeller: G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 och PG 8536, och föremål som centrifugrör, flaskor, provrörsfraktionssamlare, NMR-rör eller autosamplerrör. |
| Djup (metriskt) | 515 mm |
| Höjd (metrisk) | 250 mm |
| Bredd (metrisk) | 531 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |