Läs mer
Fisherbrand™ Meker industribrännare med Tétine-anslutning, 43 mm öppning
Handla allt Fisherbrand Produkter
Gastyp:
Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Industriell brännare, Meker |
| Gastyp | Butan, propan, gasol, LPG, Propane |
| Beskrivning | Förbrukning 240L/h. |
| Höjd (metrisk) | 180 mm |
| Inkluderar | T-Tine-kontakt |
| Antal per förpackning | 1 st. |