Läs mer
RL Enterprises™ Naturgas mikrobrännare med NF-skruvande G 1/2-kontakt
Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
88 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mikrobrännare |
| Gastyp | Butan, propan, gasol, LPG, Propane |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| För användning med (applikation) | NF-skruvning G 1/2-kontakt |
| Höjd (metrisk) | 88 mm |
| Inkluderar | med NF-skruvning G 1/2-kontakt |
| Antal per förpackning | 1 st. |