Läs mer
Thermo Scientific™ Lubricating Grease Molykote G4500 25 g
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Rotorernas gänga och tapp
Förpackningsstorlek:
25g
Beskrivning
Lubricating Grease Molykote G4500
- Lubricating Grease Molykote G4500 25g
- Grease for Trunnion and Thread of Rotors.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Lubricating Grease |
| För användning med (utrustning) | Rotorernas gänga och tapp |