Läs mer
Cole Parmer Luer Fittings
Slangstorlek:
5/8 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Cole Parmer Luer Fittings feature exceptional durability and are easy to disassemble for cleaning
Ideal for harsh chemical environments
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Male luer lock x 1/16 in. hose barb |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Rostfritt stål |
| Diameter (engelska) Yttre | 5/8 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15.748 mm |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Slangstorlek | 5/8 tum. |
| Produkttyp | Luer fittings, male luer lock x 1/16 in. hose barb |