Läs mer
Merck Immobilon Western HRP Chemiluminescence Substrat
Produktkod. 11770644 Handla allt Merck Produkter
Kvantitet:
500 ml
Produkttyp:
HRP-substrat
Känslighet:
∼1 till 3 sid
∼400 fg
∼6 sid
Förpackningsstorlek:
500ml
Varje
Produktkod. 11770644
Brand: Merck WBLUC0500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färdigblandade, färdiga att använda kemiluminescerande reagenser för detektering av HRP-baserade Westerns
Pepparrotsperoxidas (HRP) katalyserar oxidationen av luminol i närvaro av peroxid, och frisätter fotoner (kemiluminescens) som fångas på röntgenfilmer eller av CCD-kameror. De flesta HRP-substrat plågas av snabbt sönderfallande signal och kort hållbarhet, men Luminata substrat formuleras annorlunda för att inkludera stabiliserande reagens.
  • Konsekventa resultat med mindre pipetteringsfel
Stabilisatorerna läggs till Luminata substrat:
  • Förhindra spontan oxidation av luminol med peroxid i frånvaro av HRP
  • Förbättra stabiliteten hos både luminol och peroxid, vilket säkerställer det Luminata substrat är stabila i ett år i sitt förblandade format
  • Stabilisera, stärk och förläng kemiluminescenssignalen när HRP börjar katalysera oxidation
Tre olika känsligheter för en rad detekteringsbehov:
  • Immobilon Classico förblandat reagens för vardagliga detektionsbehov
  • Immobilon Crescendo förblandat reagens för detektion i pikogramområdet
  • Immobilon Forte förblandat reagens för detektion i femtogramområdet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp HRP-substrat
För användning med (applikation) Dot/Slot Blot
Kvantitet 500 ml
Känslighet ∼6 sid
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C