Läs mer
Lutetium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7051518
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11364118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041415.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For vacuum deposition
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13760-81-1
MDL-nummer MFCD00016191
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium(III) fluoride
Smältpunkt 1182°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Pieces
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3288
Formel vikt 231.97
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 8.3 g/mL