Läs mer
Lutetium(III) nitrate hydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7049508
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11302518
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014568.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 100641-16-5 | LuN3O9 | 360.98 g/mol
Lutetium(III)nitrathydrat används i keramik, glas, fosfor och i laser. Den finner användning som en katalysator vid petroleumkrackning och för att framställa laserkristall. Vidare används det i hydrerings-, alkylerings- och polymerisationsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100641-16-5
Molekylformel LuN3O9
Molekylvikt (g/mol) 360.98
MDL-nummer MFCD00150421
InChI-nyckel APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate
PubChem CID 16212852
LEDER [Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium(III) nitrate hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel Lu(NO3)3·xH2O
UN-nummer UN1477
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in strong mineral acids.
IUPAC-namn lutetium(3+);trinitrat;hydrat
Formel vikt 360.98 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.