Läs mer
Lutetium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO)
Produktkod. p-4781978
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11396318
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011256.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397.93 g/mol
Lutetium(III)oxid fungerar som en katalysator i en mängd olika reaktioner såsom polymerisation, hydrering och alkyleringsreaktioner. Det används även i keramik och glas. Vid framställning av laserkristaller finner lutetium(III)oxid användning som ett viktigt utgångsmaterial. Dess självlysande egenskaper är ett intressefält för forskare och kan hitta potentiell tillämpning inom biologiska områden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12032-20-1
Molekylformel Lu2O3
Molekylvikt (g/mol) 397.93
MDL-nummer MFCD00011100
InChI-nyckel UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
IUPAC-namn dilutetium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium(III) oxide
Smältpunkt 2487°C
Namnnotering Rare Earth Oxides Content
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.99% (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 397.94
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 9.420 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.