Läs mer
Lutetium(III) oxide, REacton™, 99.995% (metals basis), REM 50ppm
Produktkod. p-7048567
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11311438
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010912.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397.93 g/mol
Produkten av lutetium(III)oxid och palladium(II)oxid har en potentiell användning i supraledande material. Det är ett viktigt råmaterial för laserkristaller. Den har specialiserade användningsområden inom keramik, glas, fosfor och laser. Används även som katalysator vid krackning, alkylering, hydrering och polymerisation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12032-20-1
Molekylformel Lu2O3
Molekylvikt (g/mol) 397.93
MDL-nummer MFCD00011100
InChI-nyckel UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
IUPAC-namn dilutetium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium(III) oxide
Smältpunkt 2487°C
Namnnotering REM 50ppm
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,5615
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 397.94
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 9.420 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.