Läs mer
Welch™ LVS 300 Z Laboratory Vacuum System
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Djup (metriskt):
310 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Djup (metriskt) | 310 mm |
| Modell | LVS 300 Z |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Total höjd (metrisk) | 395 mm |
| Total bredd (metrisk) | 360 mm |
| Pumptyp | Laboratory Vacuum System |
| Maximalt tryck | <8 mbar |
| Spänning | 230 V |