missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Axis Shield Poc As™ LymphoPrep™ Solution

Produktkod. 11508545
Encompass
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
6 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
3000ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11508545

Brand: Axis Shield Poc As™ 1114547

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A ready-made, sterile and endotoxin-tested solution for the simple and effective isolation of mononuclear cells from human blood.

  • Each batch is checked on the level of endotoxins by using a specific LAL test
  • Manufactured, packed and released in compliance with ISO 13485
  • Can be used for the preparation of pure lymphocyte suspensions for tissue typing, antilymphocyte sera and immunological research
  • Supplied as a sterile solution

Specifikationer

Kvantitet 6 x 500 mL
Endotoxinnivå Less than 1.0 EU/mL
Osmolalitet 290 ± 15 mOsm
Densitet 1.077 ±0.001 g/mL
Sterilitet Sterile
Form Solution
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.