Läs mer
Labconco™ Lyph-Lock™ Frystorka kolvmontering
Produktkod. p-147115 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10335130
Brand: Labconco™ 7554800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Komplett tredelad kolv består av höghållfast borosilikatglas gjuten topp och botten med silikongummitätning
  • Med 24/40 leder
  • Tätningen greppar upp och ned på ett —säkert sätt kommer aldrig i kontakt med provet
  • Platt botten
  • Bred mun låter dig ladda prover enkelt och frystorka snabbt
  • Kompatibel med Labconco , Virtis™ och andra stora märken av frystorkar
  • Kolvar bör fyllas till högst en tredjedel av volymen så att maximal yta uppnås för effektiv lyofilisering
Nödvändiga tillbehör
  • Adaptrar krävs för att fästa flaskor till frystorra ventilportar
Spezifikation
Diameter (engelska) Yttre 3,55 tum.
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (engelska) 4,05 tum.
Höjd (metrisk) 10.3 cm
Inkluderar Komplett tredelad kolv består av höghållfast borosilikatglas gjuten topp och botten med silikongummitätning
Produkttyp Kolvsats
Standard konisk fog 24/40
Vikt (engelska) 3 lb.
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Gemensam
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 90.2 mm
Vikt (metrisk) 1.4 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt