Läs mer
MP Biomedicals™ Lyseringsmatris B, 2 mL rör
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 x 2 ml rör
50 x 2 ml rör
500 x 2 ml rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Paket med 500
Beskrivning
Lysing Matrix B-rör innehåller 0,1 mm kiseldioxidsfärer och används med FastPrep instrument eller liknande pärlvispare för att lysera bakterier, svampvävnad och sporer.
- Rörstorlek: 2 ml
- Provtyper: Grampositiva och negativa bakterier, svampvävnad, sporer
- Pärlmaterial: 0,1 mm kiselkulor
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av pärla | Silika sfärer |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur. |
| Provtyp | Bakterier, Svampar, Jord, Djurvävnader |
| DNas | Dnasfri |
| För användning med (utrustning) | FastPrep instrument eller andra pärlvispare |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyraisolering och rening, homogenisering |
| Matris | Lyseringsmatris B |
| Kvantitet | 500 x 2 ml rör |
| RNase | RNase-fri |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.