Läs mer
MP Biomedicals™ Lysing Matrix E, 96-rörsställ
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 st
10-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Produktöversikt:
- Lysing Matrix E, 96-Well Rack levereras med 1,2 mL kluster-strip-rör och lockenheter.
- Varje rör är förfyllt med 1,4 keramiska sfärer, 0,1 mm silikakulor och 1 (en) 4 mm glaskula.
- Kommer inte att binda nukleinsyror.
- Tillämpningar: Lysing Matrix E kan också vara effektiv vid lysering av blandade prover, såsom mikrob-infekterad vävnad, och kan användas vid RNA-extraktion från tumörer och andra svåra vävnader.
- Provtyp: Avföring, jord, avloppsvatten, miljövatten, slam, tumör
- Provvolym:≤ 80 mg per preparat
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av pärla | 1,4 mm keramiska sfärer, 0,1 mm kiselkulor, 4 mm glaspärlor |
| Provtyp | Jord, Miljö, Avföring |
| DNas | Dnasfri |
| För användning med (utrustning) | FastPrep-96 |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyraisolering och rening |
| Matris | Lyseringsmatris E |
| Antal reaktioner | 96 |
| Kvantitet | 10-pack |
| RNase | RNase-fri |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.