Läs mer
Thermo Scientific™ M-PER™ Däggdjursproteinextraktionsreagens
Produktkod. 11874111 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
25 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
25ml
Produktkod. 11874111
Brand: Thermo Scientific™ 78501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera totalt protein från odlade däggdjursceller med detta mycket effektiva lys- och extraktionsreagens.
Thermo Scientific™ M-PER Däggdjursproteinextraktionsreagens är designat för att ge högeffektiv total proteinextraktion från odlade däggdjursceller.
Det kompletta cellysreagenset är en icke-denaturerande detergentformulering som löser upp cellmembran och extraherar totalt lösligt cellulärt protein på bara 5 minuter. M-PER Reagens kräver liten eller ingen mekanisk störning och ger mer protein än frys-/upptiningscykler och sonikering. Detta reagens för lysering av däggdjursceller är så effektivt att vidhäftande celler inte behöver skrapas från odlingsskålen, vilket möjliggör enkel och direkt lysering och analys av celler odlade i 24-brunnars och 96-brunnars plattor. Resulterande cellysat från antingen vidhäftande eller suspensionsceller är kompatibla med många nedströmsanalyser inklusive immunanalyser, enzymanalyser och en mängd vanliga reporteranalyser.
Höjdpunkter:
  • Mild– mild detergent lysis, vilket ger extrakt som är omedelbart kompatibla med Coomassie™ (Bradford) och BCA proteinanalyser eller SDS-PAGE
  • Kompatibel– extraherar lösliga proteiner i icke-denaturerat tillstånd, vilket möjliggör direkt användning i immunoutfällning och andra affinitetsreningsprocedurer
  • Aminfri och dialyserbar– formulering säkerställer kompatibilitet med efterföljande analyssystem
  • Bekväm– lysera vidhäftande celler direkt i plattan eller efter skrapning och tvättning i suspension
  • Icke-denaturerande– bibehålla luciferas,β -galaktosidas, CAT och andra reportergenaktiviteter lika bra eller bättre än andra leverantörers produkter och frys/upptiningsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 250 mL
Formatera Liquid
Produkttyp Protein Extraction Reagent
Volym (metrisk) 250 mL
Innehåll och lagring Upon receipt store product at room temperature.
Produktlinje M-PER