Läs mer
Applied Biosystems™ M13 Sequencing Forward Primer, HPLC
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
50 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd vårt verktyg för att hitta och beställa fördesignade primers för PCR och Sanger-sekvensering. Fria från SNP och dimerer, målspecifika och lämpliga för universella PCR-förhållanden, dessa primrar kan beställas omodifierade, M13-svansade, HPLC-renade eller avsaltade. Alla primrar kontrolleras med masspektrometri.
Specifikationer
Specifikationer
| Leveranstyp | Enkelt rör, nedtorkat |
| Formatera | Solid |
| För användning med (utrustning) | Masspektrometri |
| Beskrivning | M13 (-21) Forward Sequencing Primer, 50 nmol, HPLC-rening, 900 pmol Minimal Spec Yield, 5' TGTAAAACGACGGCCAGT-sekvens, levereras i ett enda rör, torkad, används för BigDye™ Cycle Sequencing Primers |
| Produkttyp | M13 (-21) Forward Sequencing Primer |
| Proteinnedbrytningssekvens | 5' TGTAAAACGACGGCCAGT |
| Primer | M13 (-21) Framåtsekvensering |
| Kvantitet | 50 nmol |
| Kvalitet | HPLC |
| För användning med (applikation) | BigDye™ Cycle Sequencing Primers |
| Visa mer |